Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 2500 µl, 56 mm, 0,47 mm, Foro laterale, 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
Codice catalogo 548-1669
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1669
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Documents
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
- Tipo punta:Foro laterale
- Volume:2500 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:56 mm
- Seq:13