Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 2500 µl, 56 mm, 0,63 mm, Foro laterale, 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
548-1668
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
- Tipo punta:Foro laterale
- Volume:2500 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:56 mm
- Seq:14