Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 1000 µl, 56 mm, 0,47 mm, Foro laterale, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
548-1664
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
- Tipo punta:Foro laterale
- Volume:1000 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:56 mm
- Seq:11