Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 1000 µl, 56 mm, 0,63 mm, Foro laterale, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
Codice catalogo 548-1663
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1663
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
- Tipo punta:Foro laterale
- Volume:1000 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:56 mm
- Seq:12