Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Tappo cieco E 362 per la sigillatura dei raccordi ai portacarichi, L×P×A: 222×471×185 mm
  141-0839
 :   MIELE
Accessori
  141-0839
 :  MIELE
Accessori
Accessori
Tappo cieco E 362 per la sigillatura dei raccordi ai portacarichi, L×P×A: 222×471×185 mm
SFr. 14.00
1 * 1 ST
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
  • Descrizione:
    Tappo cieco E 362 per la sigillatura dei raccordi ai portacarichi, L×P×A: 222×471×185 mm
  • Seq:
    13