Drinking cups, PP
200 ml, traslucido, 46/70 mm, 97 mm
Codice catalogo SEMA5659
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent or white.
- Thermoformed
- Made from impact-resistant material
Specifiche
- Capacità:200 ml
- Colore:traslucido
- Altezza:97 mm
- Seq:02
- Ø est.:46/70 mm