Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
260 L, Seamless containers, rectangular shaped, 800×600×600 mm
Codice catalogo BURK3440-2607
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specifiche
- Capacità:260 L
- Descrizione:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:16
- L×P×A:800×600×600 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 202.00