Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
285 L, Seamless containers, rectangular shaped, 600×600x 820 mm
Codice catalogo BURK3440-2857
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specifiche
- Capacità:285 L
- Descrizione:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:17
- L×P×A:600×600x 820 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 202.00