elproLOG EVENT Folgelizenz V1.01.02 Audit-Trail Software Funktionen: - Zentraler Audit Trail für alle ELPRO Software-Komponenten (el proLOG MONITOR, elproLOG ANALYZE, ANALYZE QLS). - Jeder Eintrag in elproLOG EVENT ist mit Informationen zu Vorgang, B 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800384
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together