ContactUsLinkComponent
RedCos-D Messumformer ATEX zertifiziert für Temperatur und/oder Feuchte Einbau direkt in den Ex-Bereich 2, 22 Stromversorung 24VDC, Aluminiumgehäuse IP66 Ausgang: 4..20mA mit ATEX Erklärung 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR3371-A
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
RedCos-D Messumformer ATEX zertifiziert für Temperatur und/oder Feuchte Einbau direkt in den Ex-Bereich 2, 22 Stromversorung 24VDC, Aluminiumgehäuse IP66 Ausgang: 4..20mA mit ATEX Erklärung 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR3371-A
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together