Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Feuchte/Temperatur-Transmitter EE22 mit abgesetztem Fühler L= 2 Meter Bereich 0..100%rH, -40..80°C, Fühlerlänge ca. 75mm, mit abgese tztem rH/T-Fühler, Kabellänge 2 Meter, Ausgang 4..20mA, Speisung 20-35V DC, Anschlussstecker 4polig (m) Genauigkeit F 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR800831
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Feuchte/Temperatur-Transmitter EE22 mit abgesetztem Fühler L= 2 Meter Bereich 0..100%rH, -40..80°C, Fühlerlänge ca. 75mm, mit abgese tztem rH/T-Fühler, Kabellänge 2 Meter, Ausgang 4..20mA, Speisung 20-35V DC, Anschlussstecker 4polig (m) Genauigkeit F 1 * 1 Pack.
Catalog # ELPR800831
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together