CO2 Transmitter GMT221 mit externer Sonde, Kabel 2 Meter, ohne Anzeige, Messbereich 0 ..20 % CO2 für rauhe und feuchte Umgebung, IP 65 Ausgang 0..10V oder 4..20mA , mit Kabel L=2m, ohne Stecker und Netzgerät für HOTBOX SE oder ECOLOG-NET LA8 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800810
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together