Strömungssensor omnidirektional, 0,01..1 m/s, ThermoAir64, 4..20mA, komplett Sensor und Elektronikmodul mit Anschlusskabel 1.8 Meter für Hotbox-SE oder Ecolog-Net xA8 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR3264-F
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together