Strömungssensor, Schiltknecht, MiniAir 64, MINI D22x28mm, 4..20mA 0,3..20 m/s, mit Anschlusskabel 5m, offene Enden für HOTBOX-SE ode r ECOLOG-NET xA8 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR3264-B
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together