Differenzdrucktransmitter +/- 50 PA, Fischer DE mit Anzeige El. ausgangssignal 4 - 20mA, 3 Leiter Betriebsspannung: 24V DC/AC (20-32 V) El. Anschluss M 12 Steckanschluss Druckanschluss Alu-Verschrbg. f. 8mm Schlauch 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR3257-E
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together