ContactUsLinkComponent
PT100, 4-Leiter Temperaturfühler 0°..+500°C, DIN A (0°..300°C), Edelstahl, LS=50mm, D=6mm, Glasfaserkabel L=4m, ohne Stecker, T max. Kabel 400°C, nur für trockene Applikationen 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800710
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
PT100, 4-Leiter Temperaturfühler 0°..+500°C, DIN A (0°..300°C), Edelstahl, LS=50mm, D=6mm, Glasfaserkabel L=4m, ohne Stecker, T max. Kabel 400°C, nur für trockene Applikationen 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800710
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together