ContactUsLinkComponent
PT100,4-Leiter ML-Temperaturfühler -90°..+500°C, DIN A (-70°..+300°C), LS=250mm, D=3mm, Edelstahl, biegbar, Kabel L=5m, offene Ende an Loggerseite, T max. Kabel 180°C, Temperatur Zwischenstecker -30°..+90°C 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800704
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
PT100,4-Leiter ML-Temperaturfühler -90°..+500°C, DIN A (-70°..+300°C), LS=250mm, D=3mm, Edelstahl, biegbar, Kabel L=5m, offene Ende an Loggerseite, T max. Kabel 180°C, Temperatur Zwischenstecker -30°..+90°C 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800704
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together