PT100, 4-Leiter Temperaturfühler 0°..+500°C, DIN A (0°..300°C) Edelstahl LS=200mm, D=6mm, Glasfaserkabel L= 4m, ohne Stecker, T max. Kabel 400°C nur für trockene Applikationen 1 * 1 Pack.
Codice catalogo ELPR800697
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together