NTC Einsteck-Temperaturfühler mit Griff, -50°..+140°C, Edelstahl, LS=100mm, null
ELPR800602
NTC Einsteck-Temperaturfühler mit Griff, -50°..+140°C, Edelstahl, LS=100mm, null
ELPR800602
Frequently Bought Together
Guanti in nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
: VWR Collection
Acetone ≥99%, TECHNICAL