PT100 Temperaturfühler für LIBERO Te1-Px 3-Leiter, Einsatzbereich -200°.. +200°C null
ELPR800685
PT100 Temperaturfühler für LIBERO Te1-Px 3-Leiter, Einsatzbereich -200°.. +200°C null
ELPR800685
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL