ContactUsLinkComponent
PT1000 DIN A ML-Temperaturfühler, -90°..+260°C, Edelstahl, biegbar LS=150mm, D=3mm, Anschluss M8x1, 3polig, Stecker Tmax=90°C, ohne Kabel, für Hamster 1 * 1 Pack.
  ELPR800988
PT1000 DIN A ML-Temperaturfühler, -90°..+260°C, Edelstahl, biegbar LS=150mm, D=3mm, Anschluss M8x1, 3polig, Stecker Tmax=90°C, ohne Kabel, für Hamster 1 * 1 Pack.
  ELPR800988
Frequently Bought Together