Imbuti di sicurezza
Imbuto di sicurezza con tappo in plastica (PE), DIN 51 (II)
Codice catalogo 119-0147
Nome del fornitore: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox.
- Imbuti di sicurezza con attacco a vite per contenitori: protezione da riempimento eccessivo, parafiamma, messa a terra, collegamento a massa e testa di chiusura
- Parafiamme amovibili per una pulizia agevole
- Imbuti di sicurezza con coperchio di plastica: riempimento comodo e sicuro dei contenitori in plastica (ad esempio per i rifiuti di solventi)
- Imbuti di sicurezza con filettatura a dente di sega da 2" (S56×4): riempimento sicuro di fusti combinati
- Standard Edition I: Ø 120 mm, altezza al di sopra della filettatura 140 mm
- Flat Edition II: Ø 180 mm, altezza al di sopra della filettatura 70 mm
- Imbuti a inserimento con Ø 120 mm, senza testa di chiusura
Imbuti per il riempimento comodo e sicuro di contenitori di sicurezza e di altro tipo (ad es. contenitori in plastica).
Documents
T180.pdf T182.pdf T2.pdf TK50-180.pdf TK50.pdf
Scheda dati
More
Specifiche
- Descrizione:Imbuto di sicurezza con tappo in plastica (PE), DIN 51 (II)
- Seq:10