Orders LinkContactUsLinkComponent
Fusti di sicurezza
Fusti di sicurezza
Fusto di sicurezza con dispositivo di dosaggio da 1½" con ventilazione separata e indicatore di livello, 10 L, Serbatoi di sicurezza con dispenser, sfiato e indicatore di livello
Codice catalogo 119-0111
Nome del fornitore:   ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Fusti di sicurezza
Codice catalogo 119-0111
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Fusti di sicurezza
Fusti di sicurezza
Fusto di sicurezza con dispositivo di dosaggio da 1½" con ventilazione separata e indicatore di livello, 10 L, Serbatoi di sicurezza con dispenser, sfiato e indicatore di livello
Price
SFr. 568.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questi fusti di sicurezza sono ideali per maneggiare e conservare in modo comodo e sicuro grandi quantità di liquido infiammabile.
  • Utilizzo in impianto di liquidi infiammabili come solventi
  • A prova di esplosione grazie ai parafiamme (rimovibili) e alle valvole di controllo pressione
  • I rubinetti e dispositivi di dosaggio sono a chiusura automatica
  • In acciaio inossidabile ad alta qualità e resistente agli agenti chimici (spessore 0,8 - 1,5 mm a seconda della capacità) con guarnizioni in PTFE
  • I modelli con rubinetto a chiusura automatica sono dotati di ventilazione separata per la massima portata
  • Indicatore di livello contenuto in PFA compr. di una scala graduata per volumi di 10, 25 e 50 litri
Attenzione: * Fusto di raccolta
Documents
Specifiche
  • Tipo:
    Serbatoi di sicurezza con dispenser, sfiato e indicatore di livello
  • Capacità:
    10 L
  • Descrizione:
    Fusto di sicurezza con dispositivo di dosaggio da 1½" con ventilazione separata e indicatore di livello
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø×A
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Beccuccio ruotabile da 1½"
    Beccuccio ruotabile da 1½"
    119-0161
    28×175 mm
    Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 92.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø×A
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Beccuccio da 2"
    Beccuccio da 2"
    119-0162
    40×180 mm
    119-0117, -0118
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 61.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 2" TPI con leva in plastica
    Tappo a vite da 2" TPI con leva in plastica
    119-0137
    119-0127, -0128
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 2" TPI con valvola di controllo pressione
    Tappo a vite da 2" TPI con valvola di controllo pressione
    119-0136
    119-0126
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rubinetto a chiusura automatica da ¾"
    Rubinetto a chiusura automatica da ¾"
    119-2400
    119-0119, -0124, -0127, -0120, -0125, -0128
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    119-0143
    4 l
    Vasca di ammollo
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 239.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    119-0154
    4 l
    Vasca di lavaggio
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 65.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato
    119-2391
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Parafiamma
    Parafiamma
    119-0168
    119-0126, -0127, -0128
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Parafiamma
    Parafiamma
    119-0169
    All Rötzmeier safety canisters (5, 10 and 20 l) and safety barrels (10 and 25 l)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 2" Tri-Sure
    Tappo a vite da 2" Tri-Sure
    119-0210
    119-0117, -0118
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione e ventilazione
    Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione e ventilazione
    119-0159
    119-0119, -0124, -0120, -0125
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 73.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione
    Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione
    119-0129
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 94.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" per fusti e taniche di sicurezza con ventilazione sep.
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" per fusti e taniche di sicurezza con ventilazione sep.
    119-0163
    119-2160, -0111, -2380, -0122
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 101.00