Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Beccuccio ruotabile da 1½", 28×175 mm, Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
Codice catalogo 119-0161
Nome del fornitore:   ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Accessori
Codice catalogo 119-0161
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Accessori
Accessori
Beccuccio ruotabile da 1½", 28×175 mm, Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
Price
92.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ø×A:
    28×175 mm
  • Per:
    Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
  • Descrizione:
    Beccuccio ruotabile da 1½"
  • Seq:
    41