Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Beccuccio da 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Codice catalogo 119-0162
Nome del fornitore:   ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Accessori
Codice catalogo 119-0162
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Accessori
Accessori
Beccuccio da 2", 40×180 mm, 119-0117, -0118
Price
SFr. 61.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Ø×A:
    40×180 mm
  • Per:
    119-0117, -0118
  • Descrizione:
    Beccuccio da 2"
  • Seq:
    42