Orders LinkContactUsLinkComponent
Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS DIN, modulo pH/mV per inoLab® Multi 9420/30 IDS per elettrodi pH/ORP con spina DIN e a banana da 4 mm, con accessori di montaggio
Codice catalogo 665-0371
Nome del fornitore:   WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
Codice catalogo 665-0371
Nome del fornitore:  WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS DIN, modulo pH/mV per inoLab® Multi 9420/30 IDS per elettrodi pH/ORP con spina DIN e a banana da 4 mm, con accessori di montaggio
Price
SFr. 511.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    ADA 94pH/IDS DIN, modulo pH/mV per inoLab® Multi 9420/30 IDS per elettrodi pH/ORP con spina DIN e a banana da 4 mm, con accessori di montaggio
  • Seq:
    01