Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 78 bags/pack, 0,06 mm, 800×1400 mm
Codice catalogo LAMA129
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Codice catalogo LAMA129
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 78 bags/pack, 0,06 mm, 800×1400 mm
Price
SFr. 279.00
Log in per disponibilità
1 * 10 kg
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifiche
  • Descrizione:
    Approx. 78 bags/pack
  • Dimensioni:
    800×1400 mm
  • Spessore:
    0,06 mm