Orders LinkContactUsLinkComponent
Rain jacket, Bielefeld 4265
Rain jacket, Bielefeld 4265
giallo, S
Codice catalogo 113-07124
Nome del fornitore:   SIOEN
Rain jacket, Bielefeld 4265
Codice catalogo 113-07124
Nome del fornitore:  SIOEN
Rain jacket, Bielefeld 4265
Rain jacket, Bielefeld 4265
giallo, S
Price
80.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Waterproof and windproof jacket made of Flexothane® Essential (100% polyester knitting with PU coating). With high frequency welded seams and rain gutter.
  • Straight collar, foldaway hood in collar, zip closure under flap with press studs
  • Two inset pockets
  • Raglan sleeves, sleeve narrowing by press studs
  • Back ventilation
Weight: 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    S
  • Colore:
    giallo
  • Seq:
    13
  • Tessuto:
    100% polyester/PU coating
  • Cat. No.:
    113-07124
  • Genere:
    Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Rain (waterproof)
  • Peso:
    170 g/m²
  • Modello:
    4265 Bielefeld
  • Applicazioni per abiti:
    Outdoor
  • Tipo di chiusura:
    Con bottoni a pressione