Pilot jacket, Hawk 027A
rosso, XL
Codice catalogo 113-5796
Nome del fornitore: SIOEN
Vai a
Product Details & Documents
Multifunctional jacket with detachable sleeves and fur lining. The jacket is made of 60% polyamide and 40% cotton. With stitched seams.
- Fixed lining: polyamide in body, quilted sleeves
- Detachable fur collar, zip closure
- Two patched chest pockets with zip closure, two inset pockets, sleeve pocket, loop for badge
- Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
- Elasticated waist
Back length: 70 cm
Weight: 280 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
: EN 14058: 2004 (1XXXX)
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:rosso
- Seq:28
- Tessuto:60% polyamide and 40% cotton
- Cat. No.:113-5796
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Peso:280 g/m²
- Modello:027A
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..