Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)

Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)

Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), 9,0, bottiglia in vetro, 250 ml
Codice catalogo CAYM600206-250
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)
Codice catalogo CAYM600206-250
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)

Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), 9,0, bottiglia in vetro, 250 ml

Numero CAS:  
Price
SFr. 87.60
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    250 ml
  • Descrizione:
    Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L)
  • Valore pH:
    9,0

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..