Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)
Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), 7,0, bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo CAYM600204-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)
Codice catalogo CAYM600204-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L)
- Valore pH:7,0