Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L) | Avantor

Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)

Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), 7,0, bottiglia in vetro, 500 ml
Codice catalogo CAYM600204-500
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)
Codice catalogo CAYM600204-500
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  
Buffers, sodium phosphate buffer solutions (0,5 mol/L)

Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), 7,0, bottiglia in vetro, 500 ml

Numero CAS:  
Price
SFr. 166.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 ml
  • Descrizione:
    Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L)
  • Valore pH:
    7,0

Specifiche

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..