2-Methoxyestradiol
Bottiglia di vetro, 50 mg
Catalog # CAYM13021-50
Supplier: Cayman Chemical
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
- CAS Number:362-07-2
- Formula:C₁₉H₂₆O₃
- MDL Number:MFCD00010489
- Molecular Weight:302.408 g/mol
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 mg