2-Methoxyestradiol
Bottiglia di vetro, 10 mg
Codice catalogo CAYM13021-10
Nome del fornitore: Cayman Chemical
2-Methoxyestradiol
Codice catalogo CAYM13021-10
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 362-07-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
- Numero CAS:362-07-2
- Formula:C₁₉H₂₆O₃
- Numero MDL:MFCD00010489
- Molecular Weight:302.408 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:10 mg