Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

(±)-7-HDoHE

250 µG
Codice catalogo CAYM33300-250
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
(±)-7-HDoHE
Codice catalogo CAYM33300-250
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  90780-55-5
(±)-7-HDoHE

250 µG

Numero CAS:  90780-55-5
Price
1 180.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 µG
Product Details & Documents
  • Numero CAS:90780-55-5
  • Formula:C₂₂H₃₂O₃
  • UN:1170
  • ADR:3,II
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    250 µG

Specifiche