Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-7-HDoHE
100 µG
Katalognr. CAYM33300-100
Anbieter:   Cayman Chemical
(±)-7-HDoHE
Katalognr. CAYM33300-100
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  90780-55-5
(±)-7-HDoHE
100 µG
CAS Nummer:  90780-55-5
Preis
SFr. 533.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:90780-55-5
  • Formel:C₂₂H₃₂O₃
  • UN:1170
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Conf:
    100 µG
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.