Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Daidzein

Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo CAYM10005166-5
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Daidzein
Codice catalogo CAYM10005166-5
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  486-66-8
Daidzein

Glass bottle for solids, 5 g

Numero CAS:  486-66-8
Price
SFr. 820.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • Numero CAS:486-66-8
  • Formula:C₁₅H₁₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00016954
  • Molecular Weight:254.24 g/mol
  • Punto di ebollizione:513 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:212…214 °C
  • EINECS:207-635-4
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g

Specifiche