Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Mandelic acid
(R)-(-)-Mandelic acid
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo CAYM10007128-250
Corrosivo
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
(R)-(-)-Mandelic acid
Codice catalogo CAYM10007128-250
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  611-71-2
(R)-(-)-Mandelic acid
Glass bottle for solids, 250 g
Numero CAS:  611-71-2
Price
SFr. 901.00
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
  • Numero CAS:611-71-2
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00064251
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:322 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:130…132 °C
  • Densità:1,341 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>190 °C
  • EINECS:210-276-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    250 g
Specifiche