Chenodeoxycholic acid
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo CAYM10011286-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Chenodeoxycholic acid
Codice catalogo CAYM10011286-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 474-25-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
- Numero CAS:474-25-9
- Formula:C₂₄H₄₀O₄
- Numero MDL:MFCD00064142
- Molecular Weight:392.58 g/mol
- IndexMerck:12,02096
- Punto di fusione:164,85…165.85 °C
- Densità:1,162 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:207-481-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



