Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Bottiglia di vetro, 10 g
Codice catalogo CAYM10006315-10
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Estradiol
Codice catalogo CAYM10006315-10
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  50-28-2
Estradiol
Bottiglia di vetro, 10 g
Numero CAS:  50-28-2
Price
SFr. 385.00
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • Numero CAS:50-28-2
  • Formula:C₁₈H₂₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    10 g