Estradiol
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo CAYM10006315-5
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: beta-Estradiol, 17β-Estradiol
- Numero CAS:50-28-2
- Formula:C₁₈H₂₄O₂
- Numero MDL:MFCD00003693
- Molecular Weight:272.39 g/mol
- EINECS:200-023-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g