Estradiol
Bottiglia di vetro, 1 g
Catalog # CAYM10006315-1
Supplier: Cayman Chemical
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: beta-Estradiol, 17β-Estradiol
- CAS Number:50-28-2
- Formula:C₁₈H₂₄O₂
- MDL Number:MFCD00003693
- Molecular Weight:272.39 g/mol
- EINECS:200-023-8
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g