Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
Codice catalogo JENW16156-81
Nome del fornitore:   Cole-Parmer
Conductivity standards
Codice catalogo JENW16156-81
Nome del fornitore:  Cole-Parmer
Numero CAS:  
Conductivity standards
1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 113.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    1382 ppm TDS calibration standard