Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox standards
Redox standards
200 mV redox standard, 500 mL
Codice catalogo JENW90238-49
Nome del fornitore:   Cole-Parmer
Redox standards
Codice catalogo JENW90238-49
Nome del fornitore:  Cole-Parmer
Numero CAS:  
Redox standards
200 mV redox standard, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 282.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    200 mV redox standard