Pinza, di precisione
Straight, squared, flat, fine tips, F, 120 mm
Codice catalogo OUTIF
Nome del fornitore: OUTILS RUBIS
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
- Tipo:F
- Descrizione:Straight, squared, flat, fine tips
- Lunghezza:120 mm