Specialty trolleys
Basic trolley 2, 800×715×1650 mm
SOVEC74007102
: TRESTON
The specialty trolleys can be equipped with shelves, tops and other accessories to fit any required application such as parts transportation or tool storage.
- Four swivel castors (two with brakes) of Ø 150 mm
- Load capacity: 349 kg
- Descrizione:Basic trolley 2
- Seq:01
- L×P×A:800×715×1650 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione