Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 20, 75 mm, 0,90 mm, giallo
Codice catalogo BRAU4509757-13
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:giallo
- Ø:0,90 mm
- Gauge:20
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:75 mm
- Seq:005