Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 19, 88 mm, 1,10 mm, beige
Codice catalogo BRAU4501195-13
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:beige
- Ø:1,10 mm
- Gauge:19
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:88 mm
- Seq:004