Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 19, 40 mm, 1,10 mm, beige
Codice catalogo BRAU4501144-13
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:beige
- Ø:1,10 mm
- Gauge:19
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:40 mm
- Seq:003