Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 22, 40 mm, 0,70 mm, nero
Codice catalogo BRAU4507401-13
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:nero
- Ø:0,70 mm
- Gauge:22
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:40 mm
- Seq:006